1,4-Benzenedithiol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Benzene-1,4-dithiol
L19440.03
L19440.06
L19440.MD
L19440.03EA
147
EUR
L19440.03
L19440.06
L19440.MD
1,4-Benzenedithiol ≥97%
1,4-Benzenedithiol
Purity: 97%
CAS No.: 624-39-5
Molecular Formula: C6H6S2
Formula Weight: 142.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Stench
Beilstein Reference: 1680022
UN No.: 3335
MDL No.: MFCD00142541
Formula:
C₆H₆S₂ Punto di ebollizione: 240 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 95…99 °C |
MDL Number:
MFCD00142541 CAS Number: 624-39-5 ADR: 9,III |