Stampa…
1,2-Benzenedithiol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Benzene-1,2-dithiol
L11253.03 L11253.06 L11253.MD
L11253.03EA 123 EUR
L11253.03 L11253.06 L11253.MD
1,2-Benzenedithiol ≥97%
1,2-Benzenedithiol
Purity: 97% CAS No.: 17534-15-5 Molecular Formula: C6H6S2 Formula Weight: 142.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 103°(217°F) Refractive Index: 1.6580 Odour: Unpleasant Melting Point: 21-25° Boiling Point: 239° Beilstein Reference: 636154 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00004835
Formula: C₆H₆S₂
Peso molecolare: 142,25 g/mol
Punto di ebollizione: 239 °C
Punto di fusione: 21…25 °C
Densità: 1,236
Flash Pt: 103 °C (217 °F)
MDL Number: MFCD00004835
CAS Number: 17534-15-5
EINECS: 241-530-4
ADR: 9,III