Stampa…
Thioanisole per sintesi
Fornitore: Novabiochem (Part of Merck)
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20825.0100 8.20825.2500 8.20825.0500 8.20825.0100 8.20825.2500
8.20825.0100EA 0 EUR
8.20825.0100 NOVA8.20825.2500 8.20825.0500 MERC8.20825.0100 8.20825.2500
Thioanisole per sintesi
Thioanisole
Formula: C₇H₈S
Punto di ebollizione: 188 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008559
CAS Number: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
UN: 3082
ADR: 9,III