Stampa…
Thioanisole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl phenyl sulphide, Phenyl methyl sulphide, (Methylthio)benzene
A14846.0E A14846.14 A14846.22 A14846.36
A14846.0EEA 585 EUR
A14846.0E A14846.14 A14846.22 A14846.36
Thioanisole ≥99%
Thioanisole
Purity: 99% CAS No.: 100-68-5 Molecular Formula: C7H8S Formula Weight: 124.21 Flash Point: 57°(135°F) Refractive Index: 1.5860 Odour: Stench Melting Point: -15° Boiling Point: 188-189° Beilstein Reference: 1904179 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008559
Formula: C₇H₈S
Peso molecolare: 124,21 g/mol
Punto di ebollizione: 188…189 °C
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,058
Flash Pt: 73 °C (163 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008559
CAS Number: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
UN: 3334
ADR: 9,III