Stampa…
Thioanisole 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl phenyl sulphide, Phenyl methyl sulphide, (Methylthio)benzene
138670250 138671000 138675000 138670025
ACRO138670250EA 36.3 EUR
ACRO138670250 ACRO138671000 ACRO138675000 ACRO138670025
Thioanisole 99%
Thioanisole
Formula: C₇H₈S
Peso molecolare: 124,21 g/mol
Punto di ebollizione: 188 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 1,05 g/cm³
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008559
CAS Number: 100-68-5
EINECS: 202-878-2
UN: 3082
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5850 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -8° to -12° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)