1,4-Diphenoxybenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 3061-36-7
Molecular Formula: C18H14O2
Formula Weight: 262.31
Flash Point: 202°(395°F)
Melting Point: 72-73°
Boiling Point: 172°/0.01mm
Beilstein Reference: 2215945
MDL No.: MFCD00038368
Formula:
C₁₈H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 172 °C (0,01 mmHg) Punto di fusione: 72…73 °C Densità: 1,083 Flash Pt: 202 °C (395 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038368 CAS Number: 3061-36-7 |