Difenil etere ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
Purity: 99%
CAS No.: 101-84-8
Molecular Formula: C12H10O
Formula Weight: 170.21
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.5805
Odour: Aromatic
Melting Point: 26-29°
Boiling Point: 258-260°
Beilstein Reference: 1364620
Merck Reference: 14,7288
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003034
Formula:
C₁₂H₁₀O Peso molecolare: 170,21 g/mol Punto di ebollizione: 258…260 °C Punto di fusione: 26…29 °C Densità: 1,071 Flash Pt: 125 °C (257 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003034 CAS Number: 101-84-8 EINECS: 202-981-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,7288 |