Stampa…
Difenil etere 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diphenyl oxide, Phenyl ether, Phenoxybenzene
130600010 130605000 130601000 130600025 130600100
ACRO130600010EA 40.2 EUR
ACRO130600010 ACRO130605000 ACRO130601000 ACRO130600025 ACRO130600100
Difenil etere 99%
Difenil etere
Formula: C₁₂H₁₀O
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Punto di ebollizione: 259 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 26…30 °C
Densità: 1,073 g/cm³
Flash Pt: 115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003034
CAS Number: 101-84-8
EINECS: 202-981-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07442
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5795 to 1.5815 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %