Stampa…
Floroglucinolo, anidro 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
241761000 241760250 241765000
ACRO241761000EA 125 EUR
ACRO241761000 ACRO241760250 ACRO241765000
Floroglucinolo, anidro 99+%
Floroglucinolo
Formula: C₆H₆O₃
Punto di ebollizione: 400 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 215…218 °C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002286
CAS Number: 108-73-6
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 12,07482
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 213 to 218 °C
Loss on drying ≤2 % (1 g, 120 °C)
HPLC ≥99.0 %