Idrochinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22333.0250
8.22333.1000
8.22333.9010
8.22333.9020
8.22333.9025
8.22333.2501
8.22333.0250EA
38.1
EUR
8.22333.0250
8.22333.1000
8.22333.9010
8.22333.9020
8.22333.9025
8.22333.2501
Idrochinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Idrochinone
Formula:
C₆H₄(OH)₂ Punto di ebollizione: 285 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 172 °C Densità: 1,332 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 165 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002339 CAS Number: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,04833 |
|
Solubility | 70 g/l (25 °C) |
Melting Point | 172 °C (decomposition) |
Molar Mass | 110.11 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Boiling Point | 287 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 165 °C |
Density | 1.358 g/cm3 (20 °C) |
pH | (70 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 515 °C |
Hazard Class | 9 |
Hazard Class Description | Miscellaneous Hazardous Material |