Resorcina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Resorcinolo, 1,3-Diidrossibenzene
132292500
132290500
132290010
132290050
ACRO132292500EA
75.8
EUR
ACRO132292500
ACRO132290500
ACRO132290010
ACRO132290050
Resorcina 98%
Resorcina
Formula:
C₆H₆O₂ Peso molecolare: 110,11 g/mol Punto di ebollizione: 281 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 109…111 °C Densità: 1,272 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 127 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002269 CAS Number: 108-46-3 EINECS: 203-585-2 UN: 2876 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,08323 |
Appearance | White to yellow to beige to pink Crystals or granules or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 112 °C |
GC | ≥97.5 % |