Stampa…
Pirocatechina 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: o-Diidrossibenzene, 1,2-Diidrossibenzene, Pirocatecolo
158980050 158981000 158985000 158980025 158980100
ACRO158980050EA 34.4 EUR
ACRO158980050 ACRO158981000 ACRO158985000 ACRO158980025 ACRO158980100
Pirocatechina 99+%
Pirocatechina
Formula: C₆H₆O₂
Peso molecolare: 110,11 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 103…106 °C
Densità: 1,0548 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002188
CAS Number: 120-80-9
EINECS: 204-427-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08089
Visualizza i codici
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 106 °C
GC ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)