Stampa…
Anidride benzoica 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
105500250 105505000 105500025 105501000
ACRO105500250EA 20.8 EUR
ACRO105500250 ACRO105505000 ACRO105500025 ACRO105501000
Anidride benzoica 98%
Anidride benzoica
Formula: C₁₄H₁₀O₃
Peso molecolare: 226.23 g/mol
Punto di ebollizione: 360
Punto di fusione: 38…44 °C
Densità: 1.19 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003073
CAS Number: 93-97-0
EINECS: 202-291-1
Merck Index: 13,01093
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
HPLC ≥97.5 %