Stampa…
Anidride ftalica per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00592.5000 8.00592.9050
8.00592.5000EA 139 EUR
8.00592.5000 8.00592.9050
Anidride ftalica per sintesi, Sigma-Aldrich®
Anidride ftalica
Formula: C₈H₄O₃
Peso molecolare: 148,12 g/mol
Punto di ebollizione: 284 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 131 °C
Densità: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005918
CAS Number: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07457
Visualizza i codici
Solubility 6 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 131 °C
Molar Mass 148.11 g/mol
Bulk Density 500 - 700 kg/m3
Boiling Point 285 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 152 °C
Explosion Limit 1.7 - 10.5 %(V)
Density 1.527 g/cm3 (20 °C)
pH 2 (6 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 580 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material