Stampa…
Anidride ftalica ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A14955.0B A14955.0I A14955.30
A14955.0BEA 32 EUR
A14955.0B A14955.0I A14955.30
Anidride ftalica ≥99%
Anidride ftalica
Purity: 99% CAS No.: 85-44-9 Molecular Formula: C8H4O3 Formula Weight: 148.12 Flash Point: 152°(305°F) Odour: Weak, characteristic Boiling Point: 295° subl. Beilstein Reference: 118515 Merck Reference: 14,7372 UN No.: 2214 MDL No.: MFCD00005918
Formula: C₈H₄O₃
Peso molecolare: 148,12 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C (subl.)
Punto di fusione: 130…134 °C
Densità: 1,53
Flash Pt: 152 °C (305 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005918
CAS Number: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7372