Anidride ftalica 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
154960010
154960025
154960100
154962500
ACRO154960010EA
32.3
EUR
ACRO154960010
ACRO154960025
ACRO154960100
ACRO154962500
Anidride ftalica 99%
Anidride ftalica
Formula:
C₈H₄O₃ Punto di ebollizione: 284 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 129…132 °C Densità: 1,545 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005918 CAS Number: 85-44-9 EINECS: 201-607-5 UN: 2214 ADR: 8,III Merck Index: 13,07457 |
Appearance | White Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 129 to 133 °C |
Titration by coupling | ≥98.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |