Stampa…
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulphonyl chloride
A15263.06 A15263.14
A15263.06EA 76.1 EUR
A15263.06 A15263.14
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 23095-31-0 Molecular Formula: C8H9ClO4S Formula Weight: 236.68 Melting Point: 66-70° Beilstein Reference: 2840170 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051769
Formula: C₈H₉ClO₄S
Peso molecolare: 236,68 g/mol
Punto di fusione: 66…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051769
CAS Number: 23095-31-0
UN: 3261
ADR: 8,II