Stampa…
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4-Dimethoxybenzene-1-sulphonyl chloride
354390010 354390050 354390250
ACRO354390010EA 49.3 EUR
ACRO354390010 ACRO354390050 ACRO354390250
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride 97%
3,4-Dimethoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₉ClO₄S
Peso molecolare: 236,68 g/mol
Punto di fusione: 65…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051769
CAS Number: 23095-31-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
HPLC ≥96.0 %