Stampa…
2-Methoxythiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
L09689.06 L09689.14
L09689.06EA 44.3 EUR
L09689.06 L09689.14
2-Methoxythiophenol ≥97%
2-Methoxythiophenol
Purity: 97% CAS No.: 7217-59-6 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5918 Odour: Unpleasant Boiling Point: 225-228° Beilstein Reference: 2042178 MDL No.: MFCD00004834
Formula: C₇H₈OS
Punto di ebollizione: 225…228 °C
Densità: 1,152
Flash Pt: 85 °C (185 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004834
CAS Number: 7217-59-6
EINECS: 230-605-7
UN: 3334
ADR: 9,