2-Fenossietanolo 99.0-100.5% Ph. Eur.
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Synonyms:
Fenil glicol
26244.290EA
103
EUR
26244.290
26244.460
26244.550
2-Fenossietanolo 99.0-100.5% Ph. Eur.
2-Fenossietanolo
Formula:
C₆H₅OCH₂CH₂OH Peso molecolare: 138.17 g/mol Punto di ebollizione: 245 Punto di fusione: 12 °C Densità: 1.1094 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 121 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002857 CAS Number: 122-99-6 EINECS: 204-589-7 Merck Index: 12,07410 |
|
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Appearance | C'less slightly visc.liq. |
Identification (IR) | Passes test |
Relative density | 1.105 - 1.11 |
Unspecified impurities (for each) | Max. 0.10 % |
Impurezze non specificate (per ogni) | Max. 0,1 % |
Impurezze totali | Max. 0,3 % |
Soglia di segnalazio | Max. 0,05 % |
Solventi residui | Conforme |
Cd (Cadmium) | ≤ 1 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 1 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 1 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 1 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 1 ppm |
V (Vanadium) | ≤ 1 ppm |
Conforms to Ph.Eur. | Passes test |