Stampa…
2-Fenossietanolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Fenil glicol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07291.1000 8.07291.2500 8.07291.9025 8.07291.9050 8.07291.9230 8.07291.0250 8.07291.5000
8.07291.1000EA 62.1 EUR
8.07291.1000 8.07291.2500 8.07291.9025 8.07291.9050 8.07291.9230 8.07291.0250 8.07291.5000
2-Fenossietanolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Fenossietanolo
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 13 °C
Densità: 1,1094 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 121 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002857
CAS Number: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=fcdf9e4e7e7e450d46ee5e690d231df6e3180305&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 24 g/l (20 °C)
Melting Point 13 °C
Molar Mass 138.16 g/mol
Boiling Point 244 - 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C DIN 51758
Refractive Index 1.534 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 9.0 %(V)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (10 g/l, H2O, 23 °C)
Ignition Point 535 °C DIN 51794