2-Fenossietanolo ≥94%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Fenil glicol
A10786.0B
A10786.0I
A10786.30
A10786.0BEA
59.6
EUR
A10786.0B
A10786.0I
A10786.30
2-Fenossietanolo ≥94%
2-Fenossietanolo
Formula:
C₆H₅OCH₂CH₂OH Peso molecolare: 138.17 g/mol Punto di ebollizione: 245 °C Punto di fusione: 11…14 °C Densità: 1.102 Flash Pt: 121 °C (249 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002857 CAS Number: 122-99-6 EINECS: 204-589-7 Merck Index: 14,7257 |