Stampa…
2-Fenossietanolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Fenil glicol
130240010 130242500 130240025 130240051 130240250
ACRO130240010EA 62.1 EUR
ACRO130240010 ACRO130242500 ACRO130240025 ACRO130240051 ACRO130240250
2-Fenossietanolo 99%
2-Fenossietanolo
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 11…13 °C
Densità: 1,1 g/cm³
Flash Pt: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002857
CAS Number: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Merck Index: 12,07410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27cc4d39b806528798164961c23a1285d41d6a9&vid=fcdf9e4e7e7e450d46ee5e690d231df6e3180305&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
pH 9.5 to 11.0 (5% at 25°C)
Titration with HClO4 ≥99 %
Iron (Fe) ≤0.001 %