Fenetolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethoxybenzene, Ethyl phenyl ether, Phenoxyethane
Purity: 98+%
CAS No.: 103-73-1
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.5070
Odour: Aromatic
Melting Point: -30°
Boiling Point: 169-170°
Beilstein Reference: 636270
Merck Reference: 14,7229
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00009090
Formula:
C₆H₅OC₂H₅ Punto di ebollizione: 169…170 °C Punto di fusione: –30 °C Densità: 0,967 Flash Pt: 57 °C (134 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009090 CAS Number: 103-73-1 EINECS: 203-139-7 UN: 3271 ADR: 3,III Merck Index: 14,7229 |