Stampa…
Fenetolo 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethoxybenzene, Ethyl phenyl ether, Phenoxyethane
221491000 221492500 221495000 221490025
ACRO221491000EA 20.3 EUR
ACRO221491000 ACRO221492500 ACRO221495000 ACRO221490025
Fenetolo 98+%
Fenetolo
Formula: C₆H₅OC₂H₅
Punto di ebollizione: 169…170 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,96 g/cm³
Flash Pt: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009090
CAS Number: 103-73-1
EINECS: 203-139-7
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07374
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %