Stampa…
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
415850250 415851000 415850050
ACRO415850250EA 56.2 EUR
ACRO415850250 ACRO415851000 ACRO415850050
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Peso molecolare: 221,62 g/mol
Punto di ebollizione: 143…144 °C (2hPa)
Punto di fusione: 75…80 °C
Densità: 1,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007445
CAS Number: 98-74-8
EINECS: 202-697-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥94 %