Stampa…
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42593.0025 8.42593.0100
8.42593.0025EA 44.8 EUR
8.42593.0025 8.42593.0100
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄ClNO₄S
Peso molecolare: 221,62 g/mol
Punto di fusione: 69,5…69.7 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007430
CAS Number: 1694-92-4
EINECS: 216-907-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 65 - 67 °C
Molar Mass 221.62 g/mol