2-Nitroresorcinol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 601-89-8
Molecular Formula: C6H5NO4
Formula Weight: 155.11
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 2048819
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007124
Formula:
C₆H₅NO₄ Punto di ebollizione: 232 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 81…85 °C Densità: 1,3526 g/cm³ (96.7 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007124 CAS Number: 601-89-8 EINECS: 210-010-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |