Stampa…
Bario difenilammin-4-solfonato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16197.06 A16197.14
A16197.06EA 47.4 EUR
A16197.06 A16197.14
Bario difenilammin-4-solfonato
Bario difenilammin-4-solfonato
CAS No.: 6211-24-1 Molecular Formula: C24H20BaN2O6S2 Formula Weight: 633.90 Melting Point: 300° UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00007497
Formula: C₂₄H₂₀BaN₂O₆S₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007497
CAS Number: 6211-24-1
EINECS: 228-278-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c37e55aa4075d4ea7537fbef23f9195faa03f14&vid=5a934374d2d4e697c6ecd2cd9828f06692feca01&prid=web&clid=SAPDAM