Stampa…
Difenilamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20528.0100 8.20528.1000 8.20528.9025 8.20528.9050
8.20528.0100EA 39.7 EUR
8.20528.0100 8.20528.1000 8.20528.9025 8.20528.9050
Difenilamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Difenilamina
Formula: (C₆H₅)₂NH
Punto di ebollizione: 302 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 53…54 °C
Densità: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003014
CAS Number: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 0.05 g/l (25 °C)
Melting Point 53 - 54 °C
Molar Mass 169.23 g/mol
Bulk Density 610 kg/m3
Boiling Point 302 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0003 hPa (20 °C)
Flash Point 153 °C DIN 51758
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 630 °C DIN 51794
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material