Stampa…
Difenilamina ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
A18265.0E A18265.22 A18265.36
A18265.0EEA 146 EUR
A18265.0E A18265.22 A18265.36
Difenilamina ≥98%
Difenilamina
Purity: 98+% CAS No.: 122-39-4 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Flash Point: 152°(305°F) Odour: Weak Boiling Point: 302° Beilstein Reference: 508755 Merck Reference: 14,3317 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003014
Formula: (C₆H₅)₂NH
Peso molecolare: 169,23 g/mol
Punto di ebollizione: 302 °C
Punto di fusione: 52…55 °C
Densità: 1,16
Flash Pt: 152 °C (305 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003014
CAS Number: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,3317
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=ba999fe33502069a29192402837390c55255b31d&prid=web&clid=SAPDAM