Difenilamina ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 122-39-4
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Flash Point: 152°(305°F)
Physical Form: Solid
Density: 1.16
Appearance: White to off-white
Melting Point: 52-55°
Boiling Point: 302°
Solubility: Soluble in benzene, ether, glacial acetic acid, CS2
Beilstein Reference: 508755
Merck Reference: 14,3317
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003014
Formula:
(C₆H₅)₂NH Punto di ebollizione: 302 °C Punto di fusione: 52…55 °C Densità: 1,16 Flash Pt: 152 °C (305 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003014 CAS Number: 122-39-4 EINECS: 204-539-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3317 |