Stampa…
Difenilamina 99+%, extra puro indicator grade, indicatore redox
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Phenylaniline, N-Phenylbenzeneamine
221921000 221925000
ACRO221921000EA 73.8 EUR
ACRO221921000 ACRO221925000
Difenilamina 99+%, extra puro indicator grade, indicatore redox
Difenilamina
Formula: (C₆H₅)₂NH
Peso molecolare: 169,23 g/mol
Punto di ebollizione: 302 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 52…54 °C
Densità: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 152 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003014
CAS Number: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=ba999fe33502069a29192402837390c55255b31d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Sulfated ash ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
Sensitivity (to nitrate) Passes test