Stampa…
Difenilamina 99%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
150740010 150740050 150740051 150741000
ACRO150740010EA 142 EUR
ACRO150740010 ACRO150740050 ACRO150740051 ACRO150741000
Difenilamina 99%, puro
Difenilamina
Formula: (C₆H₅)₂NH
Punto di ebollizione: 302 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 52…54 °C
Densità: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003014
CAS Number: 122-39-4
EINECS: 204-539-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03349
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23b05bdc0d251be7093ced24f3f9389bc8e8d3c5&vid=f543cfadbe22d37b18bd37917bb8b5672a6d2df4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 55 °C
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1 %