Stampa…
4-Nitro-m-phenylenediamine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Nitro-1,3-phenylenediamine
L12166.09 L12166.18
L12166.09EA 44.6 EUR
L12166.09 L12166.18
4-Nitro-m-phenylenediamine 95%
4-Nitro-m-phenylenediamine
Purity: 95% CAS No.: 5131-58-8 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2094904
Formula: C₆H₇N₃O₂
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di fusione: 156…160 °C
Densità: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025289
CAS Number: 5131-58-8
EINECS: 225-876-3