Stampa…
4-Nitro-o-phenylenediamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
L04693.22 L04693.36
L04693.22EA 70.7 EUR
L04693.22 L04693.36
4-Nitro-o-phenylenediamine 97%
4-Nitro-o-phenylenediamine
Purity: 97% CAS No.: 99-56-9 Molecular Formula: C6H7N3O2 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 199-203° Beilstein Reference: 608106 Merck Reference: 14,6623 MDL No.: MFCD00007724
Formula: C₆H₇N₃O₂
Punto di fusione: 199…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007724
CAS Number: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Merck Index: 14,6623