Stampa…
4-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
148841000 148845000
ACRO148841000EA 79.8 EUR
ACRO148841000 ACRO148845000
4-Nitro-o-phenylenediamine 98%
4-Nitro-o-phenylenediamine
Formula: C₆H₇N₃O₂
Punto di fusione: 196…201 °C
MDL Number: MFCD00007724
CAS Number: 99-56-9
EINECS: 202-766-3
Merck Index: 12,06720
Visualizza i codici
Appearance Red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %