Stampa…
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
330850010 330850050
ACRO330850010EA 53.8 EUR
ACRO330850010 ACRO330850050
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
3-Nitro-o-phenylenediamine
Formula: C₆H₇N₃O₂
Punto di fusione: 157…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007722
CAS Number: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5
Visualizza i codici
Appearance Dark red Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
HPLC ≥97.5 %