p-Fenilendiamina 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,4-Fenilendiamina
Purity: 97%
CAS No.: 106-50-3
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 156°(312°F)
Physical Form: Cryst solid
Odour: Weak
Melting Point: 138-142°
Boiling Point: 267-271°
Solubility: Soluble in alcohol, chloroform, ether
Beilstein Reference: 742029
Merck Reference: 14,7285
UN No.: 1673
MDL No.: MFCD00007901
Formula:
C₆H₈N₂ Peso molecolare: 108,14 g/mol Punto di ebollizione: 267…271 °C Punto di fusione: 138…142 °C Densità: 1,251 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 156 °C (312 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007901 CAS Number: 106-50-3 EINECS: 203-404-7 UN: 1673 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7285 |