Stampa…
p-Fenilendiamina 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,4-Fenilendiamina
130575000 130570050 130570025
ACRO130575000EA 143 EUR
ACRO130575000 ACRO130570050 ACRO130570025
p-Fenilendiamina 99+%
p-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 267 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 139…141 °C
Densità: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007901
CAS Number: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07439
Visualizza i codici
Appearance White to grey to brown to purple Powder or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered