Stampa…
m-Fenilendiamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20991.0005 8.20991.0250 8.20991.1000
8.20991.0005EA 27.9 EUR
8.20991.0005 8.20991.0250 8.20991.1000
m-Fenilendiamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
m-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Punto di ebollizione: 282 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 63…64 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007799
CAS Number: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07437
Visualizza i codici
Solubility 350 g/l (25 °C)
Melting Point 63 - 64 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 283 - 284 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (100 °C)
Flash Point 187 °C
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 560 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials