Stampa…
m-Fenilendiamina 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Fenilendiamina
A15339.0B A15339.30
A15339.0BEA 94.4 EUR
A15339.0B A15339.30
m-Fenilendiamina 98%
m-Fenilendiamina
Purity: 98% CAS No.: 108-45-2 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 187°(368°F) Melting Point: 62-66° Boiling Point: 284-287° Solubility: Soluble in water, methanol, acetone, DMF, MEK, dioxane Beilstein Reference: 471357 Merck Reference: 14,7283 UN No.: 1673 MDL No.: MFCD00007799
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 284…287 °C
Punto di fusione: 62…66 °C
Densità: 1,139
Flash Pt: 187 °C (368 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007799
CAS Number: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7283