Stampa…
m-Fenilendiamina 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
130560010 130560250 130562500 130565000 130560050
ACRO130560010EA 83.7 EUR
ACRO130560010 ACRO130560250 ACRO130562500 ACRO130565000 ACRO130560050
m-Fenilendiamina 99+%
m-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Punto di ebollizione: 282…284 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 63…65 °C
Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 175 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007799
CAS Number: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07437
Visualizza i codici
Appearance White to tan to grey Flakes or pellets (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %