o-Fenilendiamina per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₈N₂ Punto di ebollizione: 257 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 103 °C Densità: 1,21 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007721 CAS Number: 95-54-5 EINECS: 202-430-6 UN: 1673 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,07438 |
Solubility | 54 g/l (20 °C) |
Melting Point | 99 - 102 °C |
Molar Mass | 108.14 g/mol |
Bulk Density | 530 kg/m3 |
Boiling Point | 257 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.013 hPa (20 °C) |
Flash Point | 110 °C |
Explosion Limit | 1.5 %(V) |
Density | 1.14 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 - 8 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 540 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |