Stampa…
o-Fenilendiamina 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,2-Fenilendiamina
130550010 130552500 130550050
ACRO130550010EA 196 EUR
ACRO130550010 ACRO130552500 ACRO130550050
o-Fenilendiamina 98%
o-Fenilendiamina
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108.14 g/mol
Punto di ebollizione: 256…258 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 100…103 °C
Flash Pt: 136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007721
CAS Number: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
UN: 1673
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07438
Visualizza i codici
Appearance Tan to brown Crystalline powder or crystals or flakes (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 104 °C
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %