Acido solfanilico ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Punto di ebollizione: 363 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 279 °C Densità: 1,485 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007886 CAS Number: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Merck Index: 13,09012 |
|
Solubility | 10 g/l (20 °C) |
Melting Point | 288 °C decomposes |
Molar Mass | 173.18 g/mol |
Bulk Density | 620 kg/m3 |
Density | 1.485 g/cm3 (25 °C) |
pH | 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |