Stampa…
Sodium sulphanilate dihydrate sodium salt, in polvere
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
0215671683 0215671650
ICNA0215671683EA 90.5 EUR
ICNA0215671683 ICNA0215671650
Sodium sulphanilate dihydrate sodium salt, in polvere
Sodium sulfanilate dihydrate
Sulphanilic acid is a reagent for chromatographic detection of histidine, and intermediate for synthesis of dyes and pharmaceuticals.
Formula: C₆H₁₀NNaO₅S
Punto di ebollizione: 363 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 279 °C
Densità: 1,485 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064394
CAS Number: 6106-22-5
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 13,09012