Acido solfanilico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Aminobenzensolfonico, Acido 4-amminobenzenesolfonico
Purity: 98+%
CAS No.: 121-57-3
Molecular Formula: C6H7NO3S
Formula Weight: 173.19
Physical Form: Cryst powder
Density: 1.485
Appearance: White to pale brown
Melting Point: ca 365°
Beilstein Reference: 908765
Merck Reference: 14,8926
MDL No.: MFCD00007886
Reagent for the detection of histidine; intermediate for dyes and pharmaceuticals
Formula:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Punto di ebollizione: 363 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼365 °C Densità: 1,485 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007886 CAS Number: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Merck Index: 14,8926 |