Stampa…
Acido solfanilico 98.0-102.0% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminobenzensolfonico, Acido 4-amminobenzenesolfonico
41540.18 41540.30
41540.18EA 35.9 EUR
41540.18 41540.30
Acido solfanilico 98.0-102.0% ACS
Acido solfanilico
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 121-57-3 Molecular Formula: C6H7NO3S Formula Weight: 173.19 Physical Form: Powder Melting Point: ca 365° Beilstein Reference: 908765 Merck Reference: 14,8926 MDL No.: MFCD00007886
Reagent for chromatographic detection of histidine
Formula: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Peso molecolare: 173.19 g/mol
Punto di ebollizione: 363
Punto di fusione: ∼365 °C
Densità: 1.485 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007886
CAS Number: 121-57-3
EINECS: 204-482-5
Merck Index: 14,8926
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e032bed891f24ee48419dc3c7237b0293fd3e629&vid=28238ab814bb2b8d6eb5012387d8bf41528469e7&prid=web&clid=SAPDAM