Acido solfanilico ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
419841000
419845000
ACRO419841000EA
67.3
EUR
ACRO419841000
ACRO419845000
Acido solfanilico ACS
Acido solfanilico
Formula:
4-(H₂N)C₆H₄SO₃H Punto di ebollizione: 363 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 365 °C Densità: 1,485 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007886 CAS Number: 121-57-3 EINECS: 204-482-5 Merck Index: 13,09012 |
|
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Residue after ignition | ≤0.01 % |
Titration with NaOH | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Nitrite (NO2) | ≤0.5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.02 % (in sodium carbonate solution) |